missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PRR11 Mouse anti-Human, Clone: OTI1A4, lyophilized, TrueMAB™

Artikelnummer. 17626091
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17626091 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17626091 Leverandør Origene Technologies Leverandørnr. CF800449

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Plays a critical role in cell cycle progression.

Tekniske data

Antigen PRR11
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1A4
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gene PRR11
Genadgangsnr. Q96HE9
Gene Alias proline rich 11
Gensymboler PRR11
Værtsarter Mouse
Immunogen Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 125-360 of human PRR11 produced in E.coli.
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55771
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.