Få mere at vide
Hamilton™ PRP™ -X300 Ionudelukkende HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10218960
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10218960 150 mm Hver
10005400 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218960 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polymer kolonnepakning til adskillelse af alkoholer og organiske syrer
Et hurtigt, alsidigt HPLC-søjlepakningsmateriale, Hamilton PRP-X300-søjler adskiller hurtigt og nemt nært beslægtede alkoholer og organiske syrer uden kolonneopvarmning. Den sulfonerede poly(styren-divinylbenzen) understøtning adskiller prøver ved hjælp af en blandet mekanisme.
Tre separationstilstande
  • Hydrogenbinding, omvendt fase og ionudelukkelse
  • Bred anvendelighed (Alsidighed)
    • En lang række prøver kan analyseres med PRP-X300-søjler, fordi søjlens selektivitet kan ændres ved at ændre pH-værdien af bufferen eller tilsætte et organisk modificeringsmiddel (methanol, acetonitril) til bufferen. Støttestabiliteten over for organiske opløsningsmidler gør det muligt at analysere prøver, der er blevet for meget tilbageholdt på konventionelle ionudelukkelsesbærere. Brugen af isokratiske betingelser gør det muligt at analysere prøver uden kolonnegenækvilibrering.
  • Hurtige resultater
    • PRP-X300-kolonnernes fremragende selektivitet sikrer, at de fleste adskillelser er fuldstændige inden for fem minutter
  • Nem prøveforberedelse
    • De fleste prøver kræver kun minimal forberedelse før injektion
    • En partikelstørrelse: 7 μm
    • Tre søjle indvendige diametre: 1,0 til 4,6 mm
    • To søjle materialer: 316 rustfrit stål og PEEK
    • Analytiske og semiprep/præparative guard kolonner
    Tekniske data
    Kolonneformat Analytisk kolonne
    Diameter (metrisk) 4.1 mm
    Længde (metrisk) 150 mm
    Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
    Mobilfasekompatibilitet pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel
    Partikelstørrelse 7μ m
    pH 1 til 13
    Porestørrelse 100Å
    Temperatur 5 °C til 60 °C
    USP type L17
    Stationær fase PRP-X300
    Emballagemateriale PSDVB/sulfonsyre
    Kolonnetype Ionbytning
    Fase Ionbytning
    Materiale Rustfrit stål
    Type Kolonne