Få mere at vide
Hamilton™ PRP™ -X300 Ionudelukkende HPLC-kolonner
Beskrivelse
Et hurtigt, alsidigt HPLC-søjlepakningsmateriale, Hamilton PRP-X300-søjler adskiller hurtigt og nemt nært beslægtede alkoholer og organiske syrer uden kolonneopvarmning. Den sulfonerede poly(styren-divinylbenzen) understøtning adskiller prøver ved hjælp af en blandet mekanisme.
Tre separationstilstande
- Hydrogenbinding, omvendt fase og ionudelukkelse
- En lang række prøver kan analyseres med PRP-X300-søjler, fordi søjlens selektivitet kan ændres ved at ændre pH-værdien af bufferen eller tilsætte et organisk modificeringsmiddel (methanol, acetonitril) til bufferen. Støttestabiliteten over for organiske opløsningsmidler gør det muligt at analysere prøver, der er blevet for meget tilbageholdt på konventionelle ionudelukkelsesbærere. Brugen af isokratiske betingelser gør det muligt at analysere prøver uden kolonnegenækvilibrering.
- PRP-X300-kolonnernes fremragende selektivitet sikrer, at de fleste adskillelser er fuldstændige inden for fem minutter
- De fleste prøver kræver kun minimal forberedelse før injektion
- En partikelstørrelse: 7 μm
- Tre søjle indvendige diametre: 1,0 til 4,6 mm
- To søjle materialer: 316 rustfrit stål og PEEK
- Analytiske og semiprep/præparative guard kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.1 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 1 til 13 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Temperatur | 5 °C til 60 °C |
| USP type | L17 |
| Vis mere |