Få mere at vide
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC kolonner: PEEK
Artikelnummer. 10564693
Skift visning
Partikelstørrelse:
5 μm
10 μm
Flowhastighed:
1 ml/min
8 ml/min
Kolonneformat:
150 x 2,1 mm L x ID
150 x 4,6 mm L x ID
150 x 4.6 mm
250 x 4,6 mm L x ID
Analytisk kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse Flowhastighed Kolonneformat unitSize
10564693 10 μm 8 ml/min 150 x 4.6 mm Hver
11507924 5 μm 1 ml/min 150 x 2,1 mm L x ID Hver
10347964 5 μm 1 ml/min 150 x 4,6 mm L x ID Hver
10237942 10 μm 1 ml/min Analytisk kolonne Hver
10492306 5 μm 1 ml/min 250 x 4,6 mm L x ID Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10564693 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polymer søjlepakning til adskillelse af uorganiske og organiske anioner fra 10 til 500 ppm
Nem ionbestemmelse
  • PRP-X100 ionkromatografisøjler er den nemme måde at adskille uorganiske ioner på. Disse søjler kan bruges med enhver eksisterende HPLC eller ionkromatografi til nemt at bestemme anioner i næsten enhver prøvematrix inklusive luft, vand og jord.
Bedre end våde kemiske metoder
  • Ionkromatografi reducerer i høj grad prøveforbehandling og forbedrer resultaternes nøjagtighed og præcision ved brug af vådkemiske eller kolorimetriske metoder
Høj følsomhed
  • Bruges til at adskille ioner i koncentrationer fra 1 ppm til 1.000 ppm uden undertrykkelse eller komplicerede prækoncentreringsteknikker
Langt kolonneliv
  • Meget inert polymerunderstøtning modstår kemisk angreb fra organiske opløsningsmidler og vandige buffere (0-100 % vandige eller organiske; pH 1 til 13), hvilket effektivt forlænger kolonnens levetid. Hvis kolonneydelsen skulle forringes (spidsudvidelse og tab af symmetri), vil regenereringsprotokollen normalt returnere kromatografi til sin oprindelige tilstand.
Analyser både svære og almindelige anioner
  • Adskil nemt vanskelige anioner såsom cyanid, borat og silikat ved høj pH (11,5). Den polymere pakning er stabil fra pH 1 til 13, så en enkelt kolonne kan bruges til analyse af både almindelige og vanskelige anioner.
Nem detektion og almindelige eluenter
  • Konduktivitetsdetektion fungerer ved at måle den øgede konduktans af de eluerende prøveioner i forhold til baggrundskonduktansen
Tekniske data
Kolonneformat 150 x 4.6 mm
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 8 ml/min
Til brug med Analyse af fluorid, karbonat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat, sulfat og andre ioner
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel
Partikelstørrelse 10 μm
pH 1 til 13
Porestørrelse 100Å
Temperatur 5 °C til 60 °C
USP type L21
Stationær fase PRP-X100
Emballagemateriale PSDVB/Trimethylammonium
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Materiale PEEK
Type Kolonne