Få mere at vide
Hamilton™ PRP-h5 Bulk Resin
Artikelnummer. 12650343
Skift visning
Produkttype:
Bulk harpiks
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12650343 Bulk harpiks Hver
1 options
Artikelnummer. 12650343 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79280
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Omvendt fasetilstand.
  • Partikelstørrelse på 12 til 20 μm
  • PSDVB emballagemateriale
  • Gendannelse: kør en gradient på 100% vand til 100% acetonitril (gentag tre gange)
  • Stationær fase: PRP-h5
Tekniske data
Partikelstørrelse 12 til 20μ m
Porestørrelse 300Å
Teknik Kør en gradient på 100% vand til 100% acetonitril (gentag tre gange)
Oversigt Omvendt fase
Til brug med (udstyr) PRP-h5 kolonner
Produkttype Bulk harpiks