Få mere at vide
Hamilton™ PRP-h5 5μ m 300 Å 4,6 x 150 mm
Artikelnummer. 12610343
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12610343 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12610343 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79272
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pentafluoro omvendt fase kolonne for unik selektivitet. PRP-h5 bruger PRP-3 som sin base med en pentafluoreret modifikation, hvilket gør den mere hydrofob i naturen. PRP-h5, med sin funktionalitet afledt af en pentafluoreret polymerperle, leverer en selektivitetsforskel fra standard silica C18 stationære faser. Dette giver kromatografer de ønskede retentionsegenskaber, der er nødvendige for visse prøvetyper.
  • Adskillelsestilstand– Omvendt fase
  • Stationær fase– PRP-h5
  • Format– HPLC-søjle
  • Hardware indre diameter– 4,6 mm
  • Hardware længde– 150 mm
  • Partikelstørrelse– 5μ m
  • Emballage Materiale Type– PSDVB
  • Porestørrelse– 300Å
  • Hardware materiale– Rustfrit stål
  • Max tryk– 5.000 psi
  • Mobilfasegrænser– pH 1-13. 0-100% vandig, organisk modificeringsmiddel
  • Bufferstyrke– 0,0-0,5N
  • Temp grænser– 5-85 °C
  • Restaurering– Kør en gradient af 100% vand til 100% acetonitril. Gentag tre gange
  • Sammensatte klassificering– Peptider/proteiner
  • UOM– 1 HVER
Tekniske data
Kolonneformat HPLC-søjle
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5.000 psi
Partikelstørrelse 5 μm
pH pH 1-13. 0-100% vandig, organisk modificeringsmiddel
Porestørrelse 300Å
Temperatur 5° til 85 °C
Emballagemateriale PSDVB
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål