Få mere at vide
Hamilton™ PRP-C18 Semiprep/Preparative Guard Kolonne
Artikelnummer. 16487833
Skift visning
PRP-C18 semiprep/preparativ vagtkolonne
Artikelnummer.
16487833 PRP-C18 semiprep/preparativ vagtkolonne
1 options
Artikelnummer. 16487833 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3850.68 DKK
    3337.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 513.54 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Beskyt analytiske, semi-prep og præparative HPLC-kolonner ved at fjerne partikelforurenende stoffer og stærkt adsorptive forbindelser fra prøver. Hamilton vagtsøjler fås i rustfrit stål.
  • Beskyt analytiske, semi-prep og præparative HPLC-kolonner
  • Fjern partikler og stærkt adsorptive forbindelser fra prøverne, hvilket forlænger søjlens levetid
  • Designet er modulært, og udskiftning af patroner er nem og uden værktøj
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Partikelstørrelse 12 til 20 μm
Længde (metrisk) 33 mm
Maks. Tryk 5000 psi
Type Semiprep/Forberedelses-gardekolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Stationær fase PRP-C18
Materiale Rustfrit stål
Emballagemateriale PSDVB funktionaliseret med C18
Til brug med (applikation) Organiske
Teknik Omvendt fase