Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1, 7μ m Bulk harpiks
Beskrivelse
Specifikationsark
- Adskillelsestilstand– Omvendt fase
- Stationær fase– PRP-1
- Format– Bulk harpiks
- Partikelstørrelse– 7μ m
- USP Klassifikation– USP L21
- Emballage Materiale Type– PSDVB
- Porestørrelse– 100Å
- Max tryk– 5.000 psi
- Restaurering– Kør en gradient af 100 % vand til 100 % acetonitril (gentag tre gange)
- UOM– gram
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 7μ m |