Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1 5μ m 100 Å 10,0 x 100 mm
Artikelnummer. 11588124
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11588124 100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11588124 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79355
Forventet forsendelse: 09-12-2026
PRP-1-søjler har iboende omvendt-fase-separationskvaliteter, der eliminerer kravet om en stationær fasebelægning. Hydrolyse af den stationære fasebelægning er ofte den begrænsende faktor i kolonnens levetid, så manglen på belægning på PRP-1-harpiksen forlænger kolonnens levetid. PRP-1 har også enestående prøvegenvinding (≥ 95 %).
Specifikationsark
  • Separationstilstand– Omvendt fase
  • Stationær fase– PRP-1
  • Format– HPLC-søjle
  • Hardware indre diameter– 10 mm
  • Hardware længde– 100 mm
  • Partikelstørrelse– 5μ m
  • USP Klassifikation– USP L21
  • Emballage Materiale Type– PSDVB
  • Porestørrelse– 100Å
  • Hardware materiale– Rustfrit stål
  • Max tryk– 5.000 psi
  • Mobilfasegrænser– pH 1-13. 0-100% vandig, organisk modificeringsmiddel
  • Bufferstyrke– 0,0-0,5N
  • Temp grænser– 5-85 °C
  • Restaurering– Kør en gradient af 100% vand til 100% acetonitril. Gentag tre gange
  • Sammensatte klassificering– Økologisk
  • UOM– 1 HVER
Tekniske data
Kolonneformat HPLC-søjle
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5.000 psi
Partikelstørrelse 5 μm
pH pH 1-13. 0-100% vandig, organisk modificeringsmiddel
Porestørrelse 100Å
Temperatur 5° til 85 °C
USP type USP L21
Emballagemateriale PSDVB
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Produkttype PRP-1 kolonner