Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1, 30-50μ m Bulk harpiks
Artikelnummer. 11517634
Artikelnummer. 11517634
Brand: Hamilton™ 79582
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PRP-1-søjler har iboende omvendt-fase-separationskvaliteter, der eliminerer kravet om en stationær fasebelægning. Hydrolyse af den stationære fasebelægning er ofte den begrænsende faktor i kolonnens levetid, så manglen på belægning på PRP-1-harpiksen forlænger kolonnens levetid. PRP-1 har også enestående prøvegenvinding (≥ 95 %).
Specifikationsark
  • Separationstilstand– Omvendt fase
  • Stationær fase– PRP-1
  • Format– Bulk harpiks
  • Partikelstørrelse– 30-50μ m
  • Emballage Materiale Type– PSDVB
  • Porestørrelse– 100Å
  • Max tryk– 5.000 psi
  • Restaurering– Kør en gradient af 100 % vand til 100 % acetonitril (gentag tre gange)
  • UOM– gram
Tekniske data
Partikelstørrelse 30 til 50μ m