Få mere at vide
Proxyphylline, Mikromol™
Artikelnummer. 30051738
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051738 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051738 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1284.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Proxyphylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proxyphylline
CAS 603-00-9
Analyt- eller komponentnavne Proxyphylline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP), Diprophylline Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
SMIL CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
IUPAC navn 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 238.1066 g/mol