Få mere at vide
Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17929709
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17929709 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17929709 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0404.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731368-99-1
Analyt- eller komponentnavne Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 N2 O4 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O4.2ClH/c1-4-10-21-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)22-11-9-18(20,5-2)6-3;;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
IUPAC navn 2-(3-amino-4-propoxybenzoyl)oxy-N,N-diethylethanamine oxide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 383.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 382.1426 g/mol