Få mere at vide
Proxymetacaine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052206
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30052206 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0404.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Proxymetacaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proxymetacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Analyt- eller komponentnavne Proxymetacaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 500 mg
Formel vægt 330.171 g/mol