Få mere at vide
Proxymetacain Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457591
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457591 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457591 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0404.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proxymetacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Analyt- eller komponentnavne Proxymetacaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 10 mg
Formel vægt 330,171 g/mol