Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri tips, 1000μ L størrelse
Mængde:
10 stativer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ambion Spidserne er RNase- og DNase-frie og leveres i ti stativer med hver 96 spidser
- De er kompatible med Eppendorf , Finnpipette , Oxford Benchmate , Pipetman , Proline, Rainin , Socorex , og andre mærker af pipetter
- Hvert parti tip er udsat for streng test for RNase-kontamination og er certificeret til at være nukleasefri
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 10 stativer |
| Produkttype | RNase-fri tips |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 stativer med hver 96 spidser. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | Ambion |