Få mere at vide
Protriptyline (N-Methyl-d3) Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protriptyline-D3 HCl |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 302.163 |