Få mere at vide
Protriptyline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Molekylær formel | C19 H21 N . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.84 |
| Formel vægt | 299.1441 |