Få mere at vide
Protriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16404517 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16404517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0949
MedChemExpress Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protriptyline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1225-55-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22ClN
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (833.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (333.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNCCCC1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Formel vægt 299.84
Procent renhed 99.23%