missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Protriptyline Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Protriptyline HCl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?