Få mere at vide
Protriptyline Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459300
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459300 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459300 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0979.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protriptyline HCl
CAS 1225-55-4
Analyt- eller komponentnavne Protriptyline HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 299.1441 g/mol