Få mere at vide
Protriptyline.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30458811
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458811 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458811 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPTR1887HC10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Protriptyline.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protriptyline HCl
CAS 1225-55-4
Analyt- eller komponentnavne Protriptyline HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Synonym N-Nethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 3-(11 H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 299.1441 g/mol