Få mere at vide
Protosappanin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437527 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113573
MedChemExpress Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protosappanin A
CAS 102036-28-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12O5
Mængde 5 mg
Synonym PTA
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (918.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CC2=CC(O)=C(O)C=C2C3=CC=C(O)C=C3OC1
Molekylvægt (g/mol) 272.25
Formel vægt 272.25
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation