Få mere at vide
Protoporphyrin IX, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1247100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protoporphyrin IX
CAS 553-12-8
Farve Dark Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H34N4O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 2.08 mg/mL (3.70 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(C=C)C4=C\C5=N/C(C(C=C)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Molekylvægt (g/mol) 562.66
Formel vægt 562.66
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder