Få mere at vide
Protoporphyrin-9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protoporphyrin-9 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16- |
| Formel vægt | 562.258 |