Få mere at vide
MedChemExpress Protopine
Artikelnummer. 16424897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16424897 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16424897 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0793
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Protopine, an isoquinoline alkaloid contained in plants in northeast Asia.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 353.37 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 130-86-9
Produkttype Natural Products
Renhed 99.04%
Opløselighed DMSO : 12.5 mg/mL (35.37 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym Corydinine
Mål Reactive Oxygen Species