Få mere at vide
Protopine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049157
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049157 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049157 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2571.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Protopine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protopine N-Oxide
CAS 87264-51-5
Analyt- eller komponentnavne Protopine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H19 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 5-oxide, Protopine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(23)5-4-13-7-18-19(26-10-25-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)27-11-24-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
Molekylvægt (g/mol) 369.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 369.1212 g/mol