Få mere at vide
Protopine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460122
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460122 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460122 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2571.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protopine
CAS 130-86-9
Analyt- eller komponentnavne Protopine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H19 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 7,13a-Secoberbin-13a-one, 7-methyl-2,3:9,10-bis(methylenedioxy)- (8CI), Protopine (6CI), Biflorine, Corydinine, Fumarin, Fumarine, Macleyine, Protopin
InChI formel InChI=1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 353.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 353.1263 g/mol