Få mere at vide
MedChemExpress Protodioscin
Artikelnummer. 16421518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16421518 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16421518 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0799
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Protodioscin, a major steroidal saponin in dioscoreae rhizome, has been shown to exhibit multiple biological actions, such as anti-hyperlipidemia, anti-cancer, sexual effects and cardiovascular properties.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 1049.2 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 55056-80-9
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic)
Mål Endogenous Metabolite