Få mere at vide
Invitrogen™ ProtoArray™ Blokering Buffer Kit
Artikelnummer. 10033344
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10033344 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10033344 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA055
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blocking Buffer Kit består af reagenser, der er tilstrækkelige til at forberede Blocking Buffer og Wash Buffer til at behandle 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays.
Blocking Buffer Kit består af reagenser, der er tilstrækkelige til at forberede Blocking Buffer og Wash Buffer til at behandle 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays til ProtoArray™ protein-protein interaktion (PPI), immunrespons biomarkør profilering (IRBP) og antistof specificitet profilering (ASP) applikationer. Sættet indeholder en flaske hver med Blocking Buffer og 10X Synthetic Block og et rør med dithiothreitol (DTT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Blokerende buffersæt
Indhold og opbevaring Opbevar ProtoArray™ Blocking Buffer Kit ved -20 °C.
Til brug med (udstyr) ProtoArray™ Human Protein Microarrays til immunrespons biomarkør profilering (IRBP), ProtoArray™ Human Protein Microarrays til antistofspecificitetsprofilering (ASP), ProtoArray™ Human Protein Microarrays for protein-protein interaction (PPI)
Produktlinje ProtoArray
Mængde 1 sæt