missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Protirelin acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.93% |
| CAS | 120876-23-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.46 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 250 mg/mL (552.54 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Thyrotropin-releasing-hormone acetate∣TRH acetate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?