Få mere at vide
Protionamide Sulfoxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051578
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051578 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051578 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0844.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Protionamide Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protionamide Sulfoxide
CAS 62178-61-4
Analyt- eller komponentnavne Protionamide Sulfoxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H12 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Protionamide Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C9H12N2OS/c1-2-3-8-6-7(4-5-11-8)9(10)13-12/h4-6H,2-3,10H2,1H3
SMIL CCCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
IUPAC navn (2-propylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 196.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 196.067 g/mol