Få mere at vide
Protionamide Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Protionamide Sulfoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protionamide Sulfoxide |
| CAS | 62178-61-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Protionamide Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Protionamide Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2OS/c1-2-3-8-6-7(4-5-11-8)9(10)13-12/h4-6H,2-3,10H2,1H3 |
| SMIL | CCCc1cc(ccn1)C(=S=O)N |
| IUPAC navn | (2-propylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine |
| Vis mere |