Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | Up to 50 Settled Agarosemg/mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Bindende Ejendom | Batch |
| Matrix | 6 % Beaded Agarose (Cross-Linked), Precharged With Ni2+ |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 8 °C |
| Mængde | 1 mL |
| Type | Agarose |
| Ligand type | NTA (nitrilotriacetic acid) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protino Ni-NTA Agarose
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in