Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Protino GST / 4B FPLC 1 mL columns for GST-tag Protein Purification
:
Kapacitet: 1ml
Beskrivelse
- MPLC, FPLC, peristaltic pump, or syringe
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Koncentration | 0.1 M acetate, pH 4, 0.1 M NaOH, 70% ethanol, or 6 M guanidine hydrochloride |
| Mængde | 1 mL |
| Type | Kolonne |
| Prøvevolumen | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protino GST/4B Column 1 mL (1)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol