Få mere at vide
Prothoat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316215
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316215 25 mg 25mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316215 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16570000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prothoate
CAS 2275-18-5
Analyt- eller komponentnavne Prothoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H20 N O3 P S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
InChI formel InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
IUPAC navn 2-diethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamid
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 285,0622 g/mol