missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prothipendyl Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30008967
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008967 25 mg
30005815 10 mg
30006163 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83885025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1225-65-6
Molekylær formel C16 H19 N3 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 321.87
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-, hydrochloride (6CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Prothipendyl Hydrochloride
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prothipendyl Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
Formel vægt 321.1066
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.