Få mere at vide
Prothiophos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312083
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312083 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312083 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16560000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prothiophos
CAS 34643-46-4
Analyt- eller komponentnavne Prothiophos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H15 Cl2 O2 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn (2,4-dichlorophenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 345.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 343.9628 g/mol