missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prothiofos, TRC

Artikelnummer. 30412971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412971 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP838840100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prothiophos
CAS 34643-46-4
Molekylær formel C11 H15 Cl2 O2 P S2
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorodithioic acid','O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn (2,4-dichlorophenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 345.25
Formel vægt 343.9628
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.