Få mere at vide
Prothioconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prothioconazole |
| CAS | 178928-70-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H15 Cl2 N3 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione, JAU 6476, Joao, Proline (fungicide), Proline 275, Proline 480SC, Prothioconazole, Redigo, Rudis |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21) |
| SMIL | OC(CN1NC=NC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3 |
| IUPAC navn | 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1H-1,2,4-triazole-3-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.26 |
| Vis mere |