Få mere at vide
Labconco™ Proteomisk CentriVap™ Koncentrator system
Artikelnummer. p-4361105 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12653105
Brand: Labconco™ 7989601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
DNA-rotor (7462900), vakuumslange, 6 klemmer, kølekoncentrator med glaslåg, koldfælde
Koncentrerer flere små varmefølsomme prøver
Vakuumkoncentrator:
  • Bruger centrifugalkraft, vakuum og kontrolleret temperatur fra -4 °C op til +100 °C
  • Sensor, der aflæser indvendig kammertemperatur
  • Vakuumport med hurtig afbrydelsesfitting til 0,25 tommer. ID slange
  • Har quick-stop system, kontrolpanel og glaslåg
  • DNA-rotoren kan rumme op til 60 hver 1,5 ml og 72 hver 0,5 ml mikrocentrifugerør
Kuldefælde:
  • CFC/HCFC-frit køleanlæg med 1/3 hk kompressor
  • Når -50 °C (-58° F) til genvinding af opløsningsmidler og for at beskytte vakuumpumpen ved at fange fugt, dampe og ætsende dampe, når de fordamper fra prøverne
  • Temperaturgraf, der lyser grønt, når solfangerspolen når en driftstemperatur på -40 °C
  • 4-liters opsamler i rustfrit stål
  • Akryllåg med to Quick-Disconnect-beslag
Certificeringer
CE-mærket (230 V 50 Hz model)
Overholdelse
ETL-liste (115 V-model)
Tekniske data
Certificeringer CE
Lukningsmateriale Glas
Kammermateriale Epoxybelagt aluminium
Model- CentriVap
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Volumen (metrisk) Up to 50 mL
Inkluderer DNA-rotor (op til 60 x 1,5 mL og 72 x 0,5 mL mikrocentrifugerør), vakuumrør, 6 klemmer, nedkølet koncentrator med glaslåg, kuldefælde
Materiale Epoxybelagt aluminium
Stiktype Schuko
Pumpetype Membran eller roterende vinge
Type Bordplade
Vægt (engelsk) 193 lb.
Vægt (metrisk) 87 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Strømstyrke 8 A
Frekvens 50 Hz