Description
Includes
DNA-rotor (7462900), vakuumslange, 6 klemmer, kølekoncentrator med glaslåg, koldfælde
Koncentrerer flere små varmefølsomme prøver
Vakuumkoncentrator:
- Bruger centrifugalkraft, vakuum og kontrolleret temperatur fra -4 °C op til +100 °C
- Sensor, der aflæser indvendig kammertemperatur
- Vakuumport med hurtig afbrydelsesfitting til 0,25 tommer. ID slange
- Har quick-stop system, kontrolpanel og glaslåg
- DNA-rotoren kan rumme op til 60 hver 1,5 ml og 72 hver 0,5 ml mikrocentrifugerør
Kuldefælde:
- CFC/HCFC-frit køleanlæg med 1/3 hk kompressor
- Når -50 °C (-58° F) til genvinding af opløsningsmidler og for at beskytte vakuumpumpen ved at fange fugt, dampe og ætsende dampe, når de fordamper fra prøverne
- Temperaturgraf, der lyser grønt, når solfangerspolen når en driftstemperatur på -40 °C
- 4-liters opsamler i rustfrit stål
- Akryllåg med to Quick-Disconnect-beslag
Certifications
CE-mærket (230 V 50 Hz model)
Compliance
ETL-liste (115 V-model)
Specifications
Specifications
| Certificeringer | CE |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Kammermateriale | Epoxybelagt aluminium |
| Model- | CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 100 °C |
| Volumen (metrisk) | Up to 50 mL |
| Inkluderer | DNA-rotor (op til 60 x 1,5 mL og 72 x 0,5 mL mikrocentrifugerør), vakuumrør, 6 klemmer, nedkølet koncentrator med glaslåg, kuldefælde |
| Materiale | Epoxybelagt aluminium |
| Stiktype | Schuko |
| Pumpetype | Membran eller roterende vinge |
| Show More |