Få mere at vide
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array
Artikelnummer. 18067641
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. Mængde
18067641 1 Kit
1 options
Artikelnummer. 18067641 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. ARY031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00 DKK
    5570.25 DKK / 1 sæt
    Spare 319.75 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Contains 8 membranes, each spotted in duplicate with 21 different apoptosis antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date
Mængde 1 Kit