Få mere at vide
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18017641
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. Mængde
18017641 1 Kit
1 options
Artikelnummer. 18017641 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. ARY022B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8990.00 DKK
    8499.75 DKK / 1 sæt
    Spare 490.25 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 105 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cytokine Assay Kits
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mængde 1 Kit
Til brug med (applikation) For parallel determination of human cytokines and chemokine