Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-kvalitet
Artikelnummer. 11501515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 x 1,0 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11501515 5 x 1,0 ml Pakke med 5
10181030 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11501515 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO0492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1592.00 DKK
    1321.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 270.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryd proteiner selv i nærværelse af detergenter med Proteinase K, en bredspektret endolytisk protease, der i vid udstrækning anvendes til fordøjelse af proteiner i nukleinsyrepræparater.
Proteinase K er en endolytisk protease, der spalter peptidbindinger på carboxylsiderne af alifatiske, aromatiske eller hydrofobe aminosyrer. Proteinase K er klassificeret som en serinprotease. Det mindste peptid, der skal hydrolyseres af dette enzym, er et tetrapeptid.
Højdepunkter
  • Klar til brug løsning
  • Aktiv i en lang række reaktionsbetingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 600 til 1000 U/ml, 14 til 22 mg/ml
Mængde 5 x 1,0 ml
Produkttype Proteinase K
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine