Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-kvalitet
Artikelnummer. 10181030 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 x 1,0 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181030 1 ml 1ml
11501515 5 x 1,0 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO0491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    322.65 DKK / 1ml
    Spare 66.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryd proteiner selv i nærværelse af detergenter med Proteinase K, en bredspektret endolytisk protease, der i vid udstrækning anvendes til fordøjelse af proteiner i nukleinsyrepræparater.
Proteinase K er en endolytisk protease, der spalter peptidbindinger på carboxylsiderne af alifatiske, aromatiske eller hydrofobe aminosyrer. Proteinase K er klassificeret som en serinprotease. Det mindste peptid, der skal hydrolyseres af dette enzym, er et tetrapeptid.
Højdepunkter
  • Klar til brug løsning
  • Aktiv i en lang række reaktionsbetingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration >600 U/ml (∼ 20 mg/ml)
Mængde 1 ml
Produkttype Proteinase K
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.