Få mere at vide
Applied Biosystems™ Proteinase K, FS, til fødevaresikkerhedstestning
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Proteinase K, FS fra svampen Engyodontium album er en ikke-specifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner. Proteinase K, FS leveres specifikt til brug i fødevare- og miljøtest arbejdsgange. Det bruges typisk sammen med Lysis Buffer, FS (tilgængelig separat) til at lysere mikrobielle organismer for at forberede det mikrobielle DNA til downstream-analyse ved real-time PCR.
Proteinase K , FS kan anvendes som en del af både Pathatrix™ Auto Instrument og RapidFinder™ Direkte Lysis arbejdsgange.
Når det bruges som en del af Pathatrix™ Auto Instrument workflow, en flaske Proteinase K, FS er tilstrækkelig til 1250 reaktioner.
Når det bruges som en del af RapidFinder™ Direkte lysis arbejdsgang, en flaske Proteinase K, FS er tilstrækkelig til 100 reaktioner.
Proteinase K , FS leveres i 50% glycerol i en koncentration på 20 mg/ml.
Enhedsdefinition: En enhed frigiver 1 μmol Folin-positive aminosyrer, målt som tyrosin, ved 37 C, °pH 7,5, under anvendelse af denatureret bovint hæmoglobin som substrat.
Proteinase K , FS kan anvendes som en del af både Pathatrix™ Auto Instrument og RapidFinder™ Direkte Lysis arbejdsgange.
Når det bruges som en del af Pathatrix™ Auto Instrument workflow, en flaske Proteinase K, FS er tilstrækkelig til 1250 reaktioner.
Når det bruges som en del af RapidFinder™ Direkte lysis arbejdsgang, en flaske Proteinase K, FS er tilstrækkelig til 100 reaktioner.
Proteinase K , FS leveres i 50% glycerol i en koncentration på 20 mg/ml.
Enhedsdefinition: En enhed frigiver 1 μmol Folin-positive aminosyrer, målt som tyrosin, ved 37 C, °pH 7,5, under anvendelse af denatureret bovint hæmoglobin som substrat.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Test af fødevaresikkerhed |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 1,25 ml |
| Produkttype | Proteinase K |
Kun til test af fødevarer og miljøprøver.