Få mere at vide
MedChemExpress Proteinase
Artikelnummer. 16482389
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16482389 1 g
1 options
Artikelnummer. 16482389 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB2228
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Proteinase refers to the enzymes with proteolytic activity.
Tekniske data
Produkttype Biochemical Assay Reagents
CAS 9001-92-7
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣ DMSO : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 1 g
Mål HBV