Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)
Artikelnummer. 15586286
Mængde:
100μ L
4 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Pakke med 4
Artikelnummer. 15586286
Brand: Invitrogen™ 00498003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug i assays, hvor forebyggelse af proteintransport til det ekstracellulære rum ønskes.
  • En cocktail af Brefeldin A og Monensin
  • Velegnet til brug i assays, hvor forebyggelse af proteintransport til det ekstracellulære rum ønskes
  • Den er specifikt formuleret til brug som en negativ kontrol for cellestimuleringscocktailen (plus proteintransporthæmmere) (500X)
  • Tilsætning af denne cocktail til celler i kultur hæmmer den intracellulære proteinsekretoriske/transportvej, hvilket resulterer i akkumulering af udskilte proteiner i lumen af det endoplasmatiske reticulum og i Golgi-apparatet
  • Denne ophobning kan derefter detekteres ved intracellulær farvning og flowcytometrisk analyse eller western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje eBioscience
Type Protein Transport Inhibitor Cocktail
Mængde 4 x 100μ L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein Transport Inhibitor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol