Få mere at vide
Abnova™ Proteinfarvningsopløsning
Artikelnummer. 16032368
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16032368 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16032368 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. TM0008.500mL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1890.67 DKK / 500ml
    Spare 79.33 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protein Staining Solution farver proteiner i polyacrylamidgel efter SDS-gelelektroforese (detektionsgrænse≥ 8 ng protein) med* CoomassieR-G250.
  • Alle processer inklusive vaske- og affarvningsprocesser kan udføres på 1,5 time.
  • Efter farvning af gel (20 min) kan proteiner ses før affarvning.
  • Farvning natten over og farvning natten over er tilladt.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 500 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 °C