Få mere at vide
Applied Biosystems™ Protein Quant Sample Lysis Kit, 25 mL
Artikelnummer. 11690139 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11690139 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 11690139 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4448536
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Protein Quant Sample Lysis Kit, 25 mL
Protein Quant Sample Lysis Kit indeholder de reagenser, der kræves til fremstilling af mål- og kontrolcellelysater til brug med TaqMan™ Protein Assay eksperimenter. Den indeholder en et-trins lyseringsopløsning til fremstilling af rå cellelysater fra dyrkede celler, og lysaterne er kompatible med celletælling såvel som målinger af total proteinmængde, såsom en microBCA-analyse. Protein Quant Sample Lysis Kit indeholder en bufret ikke-ionisk detergentopløsning til skånsom lysis af adhærerende og ikke-adhærente dyrkede celler under ikke-denaturerende betingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL