Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Protein forberedelse tilА ̈KTA™ Kromatografi systemer
Artikelnummer. 15871838 Shop alle Cytiva produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. 15871838
Brand: Cytiva 10463113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protein Prep sprøjtefilteret indeholdende den regenererede cellulosemembran er det optimale valg til filtrering før kromatografi medА ̈KTA™ systemer.
  • Velegnet til adskillige applikationer i farmaceutiske, miljømæssige, bioteknologiske, fødevare-/drikkevare- og landbrugstestlaboratorier
  • Varmforseglet uden brug af lim eller fugemasse
  • Designet til optimal forberedelse af proteinprøver før kromatografi
  • Højt udbytte af proteinoprensning og nøjagtig proteinanalyse afhænger begge af, at en kvalitetsprøve indføres i kromatografisøjlen. Protein Prep sprøjtefilteret er designet specifikt til at optimere disse resultater
  • Filtrering af prøver før kørsler har vist sig at reducere kolonnenedbrydende partikler
  • Hydrofil membran lavet af regenereret cellulose udviser lav proteinbinding til prøvekonservering
  • Lot-to-lot certificeret til at have lave niveauer af ekstraherbare materialer, der ellers kunne forstyrre arbejdet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Porestørrelse 0,45 μm
    Emballage 150 stk
    Diameter (metrisk) 13 mm