Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Protein Precipitation Buffer MP
Mængde:
100 mL (for 250 preps)
20 mL (for 50 preps)
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Beskrivelse
NucleoSpin™ miRNA Kit for small and large RNA isolation
- Excellent total RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis
- Convenient extraction without phenol/chloroform
- Support protocol for fractionation of RNA by size in two separate fractions
- Small RNA (< 200 nt) and Large RNA (> 200 nt)
- Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
- NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
- rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protein Precipitation Buffer MP |
| CAS | 127-09-3 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | RNA Isolation |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin miRNA kit |
| pH | 4.0 to 4.5 |
| Mængde | 100 mL (for 250 preps) |
| Lugt | Acetic |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.